Imprimer
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR470142-1G OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA 125 EUR
APOSOR470142-1G APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Formule: C₇H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060887
Numéro CAS: 594-83-2
ONU: 1987
ADR: 3,III