Imprimer
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470123-1G OR470123-5G
APOSOR470123-1GEA 397 EUR
APOSOR470123-1G APOSOR470123-5G
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-sulphamoylbenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₄S
MW: 294.122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11057846
Numéro CAS: 924867-88-9