Imprimer
(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470120-1G OR470120-5G
APOSOR470120-1GEA 275 EUR
APOSOR470120-1G APOSOR470120-5G
(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(S)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formule: C₁₃H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367856
Numéro CAS: 124192-86-5