(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470119-1G
OR470119-5G
APOSOR470119-1GEA
306
EUR
APOSOR470119-1G
APOSOR470119-5G
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formule:
C₉H₈O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210083 Numéro CAS: 61317-73-5 |