Imprimer
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470093-1G OR470093-5G
APOSOR470093-1GEA 214 EUR
APOSOR470093-1G APOSOR470093-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181.232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05053657
Numéro CAS: 3245-88-3