Imprimer
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470091-1G OR470091-5G
APOSOR470091-1GEA 499 EUR
APOSOR470091-1G APOSOR470091-5G
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Methyl 1-Boc-4-(Cbz-amino)piperidine-4-carboxylate
Formule: C₂₀H₂₈N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495881
Numéro CAS: 392331-67-8