Imprimer
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470088-25G OR470088-5G
APOSOR470088-25GEA 764 EUR
APOSOR470088-25G APOSOR470088-5G
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Ethyl (S)-1-Phenylethylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137647
Numéro CAS: 33290-12-9