Imprimer
Benzyl Morpholinoacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470085-25G OR470085-5G
APOSOR470085-25GEA 561 EUR
APOSOR470085-25G APOSOR470085-5G
Benzyl Morpholinoacetate
Benzyl Morpholinoacetate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495872
Numéro CAS: 53342-23-7