Imprimer
N-Boc-Pro-Gly-OMe
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470084-1G OR470084-5G
APOSOR470084-1GEA 256 EUR
APOSOR470084-1G APOSOR470084-5G
N-Boc-Pro-Gly-OMe
N-Boc-Pro-Gly-OMe
Formule: C₁₃H₂₂N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495870
Numéro CAS: 34290-72-7