Imprimer
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470083-1G OR470083-5G
APOSOR470083-1GEA 45.9 EUR
APOSOR470083-1G APOSOR470083-5G
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Formule: C₇H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684167
Numéro CAS: 51248-35-2