Imprimer
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470080-5G OR470080-1G
APOSOR470080-5GEA 1220 EUR
APOSOR470080-5G APOSOR470080-1G
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formule: C₆H₁₂BrN·BrH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375234
Numéro CAS: 13617-02-2