Imprimer
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470079-250MG OR470079-1G
APOSOR470079-250MGEA 346 EUR
APOSOR470079-250MG APOSOR470079-1G
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Formule: C₉H₁₀N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195438
Numéro CAS: 132973-51-4