Imprimer
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470064-1G OR470064-5G
APOSOR470064-1GEA 256 EUR
APOSOR470064-1G APOSOR470064-5G
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110915
Numéro CAS: 1131622-55-3