Imprimer
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470059-5G OR470059-1G
APOSOR470059-5GEA 1330 EUR
APOSOR470059-5G APOSOR470059-1G
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
2,3-Dibromopropylamine Hydrobromide
Formule: C₃H₇Br₂N·BrH
MW: 297.814 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00666060
Numéro CAS: 6963-32-2