Imprimer
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470019-1G OR470019-5G
APOSOR470019-1GEA 203 EUR
APOSOR470019-1G APOSOR470019-5G
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
4,4-Dimethyl-1-(3-pyridyl)pentan-3-one
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00796616
Numéro CAS: 75749-00-7