Imprimer
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470014-1G OR470014-5G
APOSOR470014-1GEA 154 EUR
APOSOR470014-1G APOSOR470014-5G
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09965833
Numéro CAS: 1019115-71-9