Imprimer
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470002-1G OR470002-250MG
APOSOR470002-1GEA 601 EUR
APOSOR470002-1G APOSOR470002-250MG
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
N-(5-Bromopyrazin-2-yl)-2-amino-4-methoxyaniline
Formule: C₁₁H₁₁BrN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998891
Numéro CAS: 950845-96-2