Imprimer
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470001-1G OR470001-5G
APOSOR470001-1GEA 316 EUR
APOSOR470001-1G APOSOR470001-5G
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
N-(5-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₄S
MW: 285.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565655
Numéro CAS: 1095010-42-6