Imprimer
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46773-1G OR46773-250MG
APOSOR46773-1GEA 654 EUR
APOSOR46773-1G APOSOR46773-250MG
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid
Formule: C₁₄H₂₂BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28167356
Numéro CAS: 895543-00-7