Imprimer
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46770-1G OR46770-250MG
APOSOR46770-1GEA 654 EUR
APOSOR46770-1G APOSOR46770-250MG
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Formule: C₈H₇BrN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640235
Numéro CAS: 2416262-96-7