Imprimer
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 250 EUR
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₉H₁₀BrClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30497988
Numéro CAS: 2060040-98-2