Imprimer
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46745-1G OR46745-250MG
APOSOR46745-1GEA 157 EUR
APOSOR46745-1G APOSOR46745-250MG
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066842
Numéro CAS: 501659-26-3