Imprimer
L-Tryptophan benzyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46743-1G OR46743-5G
APOSOR46743-1GEA 50.9 EUR
APOSOR46743-1G APOSOR46743-5G
L-Tryptophan benzyl ester
L-Tryptophan benzyl ester
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₂
MW: 294.348 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683457
Numéro CAS: 4299-69-8