Imprimer
3-Chloro-6-methyl-4-nitropyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46740-1G OR46740-250MG OR46740-5G
APOSOR46740-1GEA 522 EUR
APOSOR46740-1G APOSOR46740-250MG APOSOR46740-5G
3-Chloro-6-methyl-4-nitropyridazine
3-Chloro-6-methyl-4-nitropyridazine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18377816
Numéro CAS: 771-78-8