4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46688-1G
OR46688-250MG
OR46688-500MG
OR46688-2.5G
APOSOR46688-1GEA
510
EUR
APOSOR46688-1G
APOSOR46688-250MG
APOSOR46688-500MG
APOSOR46688-2.5G
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Formule:
C₆H₁₀ClNO·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26099148 Numéro CAS: 42060-79-7 |