Imprimer
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46680-1G OR46680-250MG OR46680-500MG
APOSOR46680-1GEA 627 EUR
APOSOR46680-1G APOSOR46680-250MG APOSOR46680-500MG
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-5-chlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09901791
Numéro CAS: 910230-30-7