Imprimer
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46669-1G OR46669-50MG OR46669-250MG OR46669-500MG OR46669-5G
APOSOR46669-1GEA 497 EUR
APOSOR46669-1G APOSOR46669-50MG APOSOR46669-250MG APOSOR46669-500MG APOSOR46669-5G
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13174154
Numéro CAS: 227328-16-7