Imprimer
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46633-1G OR46633-250MG OR46633-500MG OR46633-2.5G
APOSOR46633-1GEA 460 EUR
APOSOR46633-1G APOSOR46633-250MG APOSOR46633-500MG APOSOR46633-2.5G
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Formule: C₅H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19217238
Numéro CAS: 79080-32-3