3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(3-(tert-Butoxy)phenyl)boronic acid
OR46618-1G
OR46618-250MG
OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA
255
EUR
APOSOR46618-1G
APOSOR46618-250MG
APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formule:
C₁₀H₁₅BO₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06801745 Numéro CAS: 312931-06-9 |