Imprimer
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46588-5G OR46588-10G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 81.2 EUR
APOSOR46588-5G APOSOR46588-10G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14155650
Numéro CAS: 170355-38-1