Imprimer
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46581-1G OR46581-5G
APOSOR46581-1GEA 306 EUR
APOSOR46581-1G APOSOR46581-5G
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
2-(Methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
Formule: C₁₃H₁₁NO₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20926232
Numéro CAS: 23503-68-6