Imprimer
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46579-1G OR46579-250MG
APOSOR46579-1GEA 448 EUR
APOSOR46579-1G APOSOR46579-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13195758
Numéro CAS: 1046811-99-7