Imprimer
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-6-cyano-1H-benzimidazole, 4-Bromo-1H-benzo[d]imidazole-6-carbonitrile
OR46541-1G OR46541-250MG OR46541-5G
APOSOR46541-1GEA 109 EUR
APOSOR46541-1G APOSOR46541-250MG APOSOR46541-5G
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
4-Bromo-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formule: C₈H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22558167
Numéro CAS: 1360921-11-4