Imprimer
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 0 EUR
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391656
Numéro CAS: 1261438-69-0