Imprimer
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Carboxy-1,3-dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR4637-1G OR4637-5G
APOSOR4637-1GEA 255 EUR
APOSOR4637-1G APOSOR4637-5G
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00206670
Numéro CAS: 439109-76-9