Imprimer
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46239-1G OR46239-5G
APOSOR46239-1GEA 205 EUR
APOSOR46239-1G APOSOR46239-5G
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)pyrazine hydrobromide
Formule: C₅H₅BrN₂·BrH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105761
Numéro CAS: 1421789-94-7