Imprimer
3,5-Diiodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46151-1G OR46151-250MG
APOSOR46151-1GEA 214 EUR
APOSOR46151-1G APOSOR46151-250MG
3,5-Diiodopyridine
3,5-Diiodopyridine
Formule: C₅H₃I₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01928488
Numéro CAS: 53710-18-2