Imprimer
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46142-1G OR46142-250MG
APOSOR46142-1GEA 640 EUR
APOSOR46142-1G APOSOR46142-250MG
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-formyl-2-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01067661
Numéro CAS: 3775-05-1