Imprimer
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46119-1G OR46119-5G
APOSOR46119-1GEA 111 EUR
APOSOR46119-1G APOSOR46119-5G
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227145
Numéro CAS: 28279-52-9