Imprimer
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxaldehyde, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinaldehyde
OR46106-1G OR46106-5G
APOSOR46106-1GEA 126 EUR
APOSOR46106-1G APOSOR46106-5G
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
6-Formylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₃
MW: 233.071 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659508
Numéro CAS: 1073354-14-9