Imprimer
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185489
Numéro CAS: 5629-98-1