Imprimer
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethyl-3-formylpyridine, 2,6-Dimethylpyridine-3-carboxaldehyde
OR46031-1G OR46031-5G
APOSOR46031-1GEA 228 EUR
APOSOR46031-1G APOSOR46031-5G
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
2,6-Dimethylnicotinaldehyde
Formule: C₈H₉NO
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265780
Numéro CAS: 650141-20-1