Imprimer
(E)-1,2-Dichloropropene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR460035-1G OR460035-5G
APOSOR460035-1GEA 315 EUR
APOSOR460035-1G APOSOR460035-5G
(E)-1,2-Dichloropropene 97%
(E)-1,2-Dichloropropene
Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110.97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040138
Numéro CAS: 7069-38-7
ONU: 1993
ADR: 3 III