Imprimer
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 959 EUR
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₆Cl₉N₃
MW: 433.161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023177
Numéro CAS: 6542-67-2