Imprimer
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452218-1G OR452218-500MG
APOSOR452218-1GEA 522 EUR
APOSOR452218-1G APOSOR452218-500MG
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanone dihydrochloride
Formule: C₇H₁₅N₃O·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796412
Numéro CAS: 146788-11-6