Imprimer
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45221-1G OR45221-250MG
APOSOR45221-1GEA 812 EUR
APOSOR45221-1G APOSOR45221-250MG
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
4-Cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257015
Numéro CAS: 1256807-33-6