Imprimer
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452204-1G OR452204-500MG
APOSOR452204-1GEA 568 EUR
APOSOR452204-1G APOSOR452204-500MG
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride 97%
4-[2-(4-Methylphenyl)ethyl]-piperidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28111316
Numéro CAS: 654662-98-3