Imprimer
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR452193-1G OR452193-250MG OR452193-500MG
APOSOR452193-1GEA 1050 EUR
APOSOR452193-1G APOSOR452193-250MG APOSOR452193-500MG
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18694786
Numéro CAS: 400652-55-3