Imprimer
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452190-1G OR452190-250MG OR452190-500MG
APOSOR452190-1GEA 1050 EUR
APOSOR452190-1G APOSOR452190-250MG APOSOR452190-500MG
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride 97%
(2S)-N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₈N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31560222
Numéro CAS: 847696-16-6