Imprimer
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 574 EUR
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Formule: C₉H₉BrOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32219472
Numéro CAS: 2302672-24-6